Merck
Z707503
TPP®-Gewebekulturflaschen
capacity 65 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, with cap, vented, case of 1000 ea
Synonym(e):
T75 flask
Größe auswählen
100 EA
463,00 €
463,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
463,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.22
463,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
angled neck
polystyrene
screw top cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
with cap vented
Verpackung
case of 1000 ea
pack of 5
Hersteller/Markenname
TPP 90075
Kapazität
65 mL
Außenmaß L × B × H
150 mm × 85 mm × 35 mm
Oberflächenbereich
75 cm2 , growth surface (cm2)
Arbeitsvolumen
8-15 mL
Eignung
suitable for (cell culture; tissue culture)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
TPP-Gewebekulturflaschen
Die Innenflächenbehandlung mit TPP stellt eine optimale Wachstumsfläche für die unterschiedlichsten matrixabhängigen Gewebekulturen am Boden der Flasche bereit. Die unbehandelten seitlichen und oberen Innenflächen verringern den Umfang des Zellverlusts während der Trennungsphasen, da unerwünschte Gewebeanhaftung außerhalb der Wachstumszone vermindert wird.
Die innovative Form der Flasche ist so konzipiert, dass Vorrichtungen, die durch den Flaschenhals eingeführt werden, optimalen Zugriff auf die gesamte Grundfläche haben. Dies bedeutet, dass es keine „toten“ Ecken gibt, die nicht mit Pipetten oder Zellabstreifern erreicht werden können. Diese ausgezeichnete Zugänglichkeit ist der breiten Halsöffnung und dem günstigen Neigungswinkel zu verdanken. Der geneigte Hals verringert außerdem die Chance für versehentliches Verschütten und ermöglicht „kleckerfreies“ Schütten.
Die TPP-Filterkappe weist eine verschweißte Membran im Kappeninnenraum auf, um einen freien Gasaustausch zu ermöglichen, ohne den Gasfluss zu verändern. Für eine optimale Atmung der Flasche sind alle Membranen für jede Kappengröße proportional dimensioniert. Die mikroporöse hydrophobe Membran (zellgiftfrei) besteht selbst aus 2 Schichten Membranmaterial auf der Basis eines weißen Acrylpolymers über einem Nylonträger. Mit einer Luftmenge von 4,5 (LPM/3,7 cm2/93,08 kPa) sind die Gasaustauscheigenschaften der Filterflaschen mit denen von Flaschen mit Standardkappen vergleichbar.
Die TPP-Gewebekulturflaschen stehen für hohe Qualitätsaspekte.
Vorteile der Gewebekulturflasche:
  • Gleichmäßig glatte Oberfläche des Wachstumsbereichs
  • Kristallklare Transparenz
  • Stabiles, rutschfreies Stapeln von mehreren Flaschen
  • Zweiseitiger Markierungsbereich
  • Genaue Volumenskala zur optischen Kontrolle des Füllvolumens
  • Ausgezeichneter Zugang für Pipetten, Gewebeabstreifer und Gewebespateln
  • Markierungsbereich mit Linien auf beiden Seiten, um die Identifizierung zu ermöglichen
  • Erhöhte Überlaufhöhe für eine geringere Gefahr des Überschwappens von Medien
  • „VENT“ und Filterschraubkappen
Für optimales Gewebewachstum wird der Wachstumsbereich optomechanisch behandelt. Dies verbessert die Zellanhaftung und das Zellwachstum.
Die Geometrie des Halses garantiert einen vollständigen Zugriff für TPP-Pipetten, TPP-Abstreifern und den TPP-Spatel.
Die Innenflächenbehandlung mit TPP stellt eine optimale Wachstumsfläche für die unterschiedlichsten matrixabhängigen Gewebekulturen am Boden der Flasche bereit. Die unbehandelten seitlichen und oberen Innenflächen verringern den Umfang des Zellverlusts während der Trennungsphasen, da unerwünschte Gewebeanhaftung außerhalb der Wachstumszone vermindert wird. Die innovative Form der Flasche ist so konzipiert, dass Vorrichtungen, die durch den Flaschenhals eingeführt werden, optimalen Zugriff auf die gesamte Grundfläche haben. Dies bedeutet, dass es keine „toten“ Ecken gibt, die nicht mit Pipetten oder Zellabstreifern erreicht werden können.
Diese ausgezeichnete Zugänglichkeit ist der breiten Halsöffnung und dem günstigen Neigungswinkel zu verdanken. Der geneigte Hals verringert außerdem die Chance für versehentliches Verschütten und ermöglicht „kleckerfreies“ Schütten.
Wenn die belüftete Schraubkappe auf die Endposition gedreht wird, ist die geschlossene Gewebekulturflasche flüssigkeits- und gasdicht. Durch einfaches Aufdrehen der Kappe um eine Viertelumdrehung befindet die Flasche sich in der „VENT“-Position und das Innere der Flasche wird durch eine definierte Spaltöffnung belüftet. Dies garantiert, dass der Gasaustausch mit der Umgebung und das mögliche Risiko für eine Kontaminierung auf einem Minimum gehalten werden. Zusätzlich stoppt das spezielle flache Gewindeprofil der Kappen ein übermäßiges Festdrehen und ermöglicht somit, dass die Kappen mehrfach wiederverwendet werden können.
Die TPP-Filterkappe weist eine verschweißte Membran im Kappeninnenraum auf, um einen freien Gasaustausch zu ermöglichen, ohne den Gasfluss zu verändern. Für eine optimale Atmung der Flasche sind alle Membranen für jede Kappengröße proportional dimensioniert. Die mikroporöse hydrophobe Membran (zellgiftfrei) besteht selbst aus 2 Schichten Membranmaterial auf der Basis eines weißen Acrylpolymers über einem Nylonträger. Mit einer Luftmenge von 4,5 (LPM/3,7cm2/93,08 kPa) sind die Gasaustauscheigenschaften der Filterflaschen mit denen von Flaschen mit Standardkappen vergleichbar.
Rechtliche Hinweise
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1