Z637432
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 2.0 mL, graduations, up to 1.2 mL, self-standing bottom
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Größe auswählen
218,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
218,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
self-standing bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations up to 1.2 mL
Verpackung
pack of 1,000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780713
Parameter
-196-121 °C temp. range
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
2.0 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
- The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
- Contains a matte label field.
- Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
- Autoclave-friendly
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)