BR780703
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Größe auswählen
142,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
142,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless cap
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780703
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)