Merck
Z600199
Hellma® Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
Synonym(e):
Micro Volume Absorption Cuvettes
Größe auswählen
1 EA
336,00 €
336,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
336,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
336,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
with 2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 104.002B-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
700 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
mit PTFE-Deckel, Seitenwände und Boden schwarz
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)