Merck
Z360511
Instrument sterilizing pan
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
Synonym(e):
sterilization tray, sterilization tub
Größe auswählen
1 EA
73,60 €
6 EA
442,00 €
73,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
73,60 €
6 EA
442,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
73,60 €
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Hersteller/Markenname
Nalgene 6910-0618
Größe
456 mm × 152 mm × 67 mm
Allgemeine Beschreibung
Niedriges Design für Immersionspipetten, Sezierinstrumente, und ähnliche Arbeitsgeräte zum Desinfizieren und anschliessenden Autoklavieren. Wanne und Deckel besitzen gepaarte Rillen um das Verschütten zu minimieren. Leicht, stapelbar. Entspricht dem OSH Standard 29CFR1910.1030 zum Schutz gegen im Blut entstehende Krankheitserreger.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans