Merck
Z360392
Autoclave pans
capacity 3.1 L
Synonym(e):
sterilizing pan, sterilizing tray
Größe auswählen
1 EA
88,50 €
88,50 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
88,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
88,50 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Materialien
polypropylene container
Hersteller/Markenname
Nalgene 6902-3000
L × B × H
324 mm × 260 mm × 70 mm
Kapazität
3.1 L
Allgemeine Beschreibung
Autoklavierbares PP, mit verstärkten Rand. Lieferbar in verschiedenen Größen. Stabelbar wenn leer. Ohne Handgriffe.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1