Merck
Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Synonym(e):
culture flasks, tissue culture flask, tissue culture flasks
Größe auswählen
4 EA
313,00 €
313,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
313,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.22
313,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Beschreibung
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 4
Hersteller/Markenname
Nalgene® 4105-2800
Kapazität
2.8 L
Kolbenarbeitsvolumen
2,800 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Impact-resistant, low-form Erlenmeyer shape gives excellent aeration for culturing microorganisms.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)