Merck
Z331783
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.5 mL, with integrated bellows
Größe auswählen
1 PKG
26,40 €
26,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
26,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
26,40 €
Check Cart for Availability
Materialien
PE-LD
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.5 mL
graduations
with integrated bellows
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
BRAND
Länge
133 mm
Kapazität
1.5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ideal für Proben und Umfüllen von infektiösen und giftigen Flüssigkeiten.
Sonstige Hinweise
BR125410 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)