Merck
Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
Größe auswählen
1 PKG
107,00 €
107,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
107,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
107,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PE-LD
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
Verpackung
pack of 250
pkg of 250
Hersteller/Markenname
BRAND 125400
Länge
98 mm
Kapazität
1.8 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ideal für Proben und Umfüllen von infektiösen und giftigen Flüssigkeiten.
Sonstige Hinweise
BR125400 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)