Merck
Z135003
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
500 EA
72,20 €
72,20 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
72,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
72,20 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Materialien
polyethylene
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 500
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.2 mL
Schaftdurchm.
7.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Bulk pack
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.