Merck
Z329738
BRAND® Spritzflasche, Weithals, beschriftet, PE-LD
capacity 250 mL, label, Distilled water, without venting valve
Größe auswählen
5 EA
33,50 €
33,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
33,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.17
33,50 €
Check Cart for Availability
Materialien
low-density polyethylene bottle
natural bottle
round bottle
white closure
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
label Distilled water
with cap
without venting valve
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144078
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Flexible Hochqualitäts-Waschflaschen mit integrierter Spritztülle und dicht schließendem Deckel. Große Öffnung. Aufgedrucktes Etikett mit Sicherheitshinweisen zum Inhalt (mit CAS Nr. und NFPA Codenr.).
Sonstige Hinweise
BR144078 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)