Z423149
Scienceware® safety labeled wash bottles
Label your own
Synonym(e):
lab bottles, safety bottles, wash bottle
Größe auswählen
59,50 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
59,50 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 6 bottles
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11646-0638
Kapazität
500 mL
Farbe
opaque
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Please note: These bottles have white spaces with no information, write appropriate information within these spaces using a permanent marker (STATMARK permanent marker: Z648191).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)