Z328731
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch
L 159 mm, bar diam. 27 mm, flattened sides: yes
Größe auswählen
149,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
149,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
cylindrical (Flattened sides)
Hersteller/Markenname
BRAND 137160
Länge
159 mm
Stabdurchmesser
27 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)