Merck
Z329118
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, achteckig mit Mittelring
L 25 mm, bar diam. 10 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Hersteller/Markenname
BRAND 137612
Länge
25 mm
Stabdurchmesser
10 mm
Drehringdurchmesser
11 mm
Allgemeine Beschreibung
Achteckig, mit Drehring. Erzeugen auch bei geringen Drehzahlen eine sehr gute und gleichmässige Durchmischung durch den Drehring.
Sonstige Hinweise
BR137612 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG