Merck
Z420212
Sigma-Aldrich
Spinbar® Einweg-Magnetrührstäbchen
size 1/2 in. × 1/8 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
1 PKG
140,00 €
140,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
140,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
140,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Materialien
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37112-0012
Größe
1/2 in. × 1/8 in.
Allgemeine Beschreibung
Zum Einmalgebrauch, bei hohem Kontaminationsrisiko; mit Alnico V Magnet.
Anwendung
Spinbar® disposable magnetic stirring bar is suitable for single-use applications to avoid contamination or for radioactive reagents mixing.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Spinbar® disposable magnetic stirring bar provides the following benefits:
  • Autoclave-friendly
  • Multifaceted magnetic bar surface offers high turbulance.
Rechtliche Hinweise
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)