Merck
Z327611
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 250 mL, blue graduations
Größe auswählen
5 EA
60,30 €
60,30 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
60,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
60,30 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
subdivision 2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
250 mL
Höhe
315 mm
Farbe
blue graduations
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Sonstige Hinweise
BR34848 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)