Merck
Z327581
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 100 mL, blue graduations
Größe auswählen
10 EA
78,50 €
78,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
78,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
78,50 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
100 mL
Höhe
250 mm
Farbe
blue graduations
Anwendung(en)
PFAS testing
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Sonstige Hinweise
BR34838 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.