Z327042
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Größe auswählen
76,10 €
Größe auswählen
About This Item
76,10 €
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
Verbindung
joint ST/NS neck12/21
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37448
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)