Merck
Z326712
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21
Größe auswählen
2 EA
37,60 €
37,60 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
37,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
37,60 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
wide-neck
Verbindung
joint: ST/NS neck12/21
Beschreibung
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.06 mL
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC,IN). Lieferung mit PP Stopfen. Eterna Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, besonders resistent gegen aggresive Reinigungsmittel. Blaubrand® Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR36842 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1