Z326232
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
Größe auswählen
45,80 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
45,80 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
250 mL, accuracy: 0.15 mL
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)