Merck
Z326194
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.04 mL
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR37047 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG