WH0005870M1
Monoclonal Anti-RAB6A antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-RAB6, Anti-RAB6A, member RAS oncogene family, Anti-RAB6A’, Anti-RAB6B
Größe auswählen
490,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
490,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAB6A(5870)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
DDVRTERGSDVIIMLVGNKTDLADKRQVSIEEGERKAKELNVMFIETSAKAGYNVKQLFRRVAAALPGMESTQDRSREDMIDIKLEKPQEQPVSEGGCSC
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)