It is a good antibody for Western Blot for both specimen of human and mouse. But it often shows signals medium intensity, not strong enough.
Wichtige Dokumente
V8137
Anti-V5 in Kaninchen hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Kaninchen-Anti-V5
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Methode(n)
immunocytochemistry: 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein in methanol-acetone fixed transiently transfected 293T cells
immunoprecipitation (IP): 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein from extracts of transfected cells
western blot: 2.5 μg/mL using V5 tagged fusion protein expressed in whole extracts of transfected cells
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Der synthetische Anti-V5-Peptidantikörper vom Kaninchen reagiert mit V5-markierten rekombinanten Fusionsproteinen, die in transfizierten Säugetierzellen und aus der In-vitro-Translation exprimiert werden.
Spezifität
Anwendung
- Immunzytochemie
- Immunpräzipitation
- Western Blot
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)