Wichtige Dokumente
U9382
Ubiquitin-Carrier Protein H10 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
UbcH10
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli (histidine-tagged)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
~20 kDa
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... UBE2C(11065)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?