Merck
TMO362006-9050
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
amber polypropylene copolymer, volume 15 mL, case of 2000 ea
Synonym(e):
Nalgene bottle, plastic bottle
Größe auswählen
2000 EACH
1.080,00 €
1.080,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2000 EACH
1.080,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
1.080,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
amber polypropylene copolymer
Verpackung
case of 2000 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 362006-9050
Kapazität
15 mL
Volumen
15 mL
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)