27088-U
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Amber Glass Screw Vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
21 mm × 70 mm × 12 mm
Volumen
15 mL
Fitting
thread for 18-400
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)