Merck
TMO140640
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Synonym(e):
multidish membrane insert, treated membrane insert
Größe auswählen
24 EACH
278,00 €
278,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EACH
278,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.13
278,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
polycarbonate
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Hersteller/Markenname
Nunc 140640
Porengröße
0.4 μm pore size
Bindungsart
cell culture treated
Allgemeine Beschreibung
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Rechtliche Hinweise
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. ich habe 6-wells plate for transwell assay bestellt. aber ich weiss nicht wie viel medium sollte ich in einen Well benutzen, um alle Zellen zu erreichen. Gibt es einen Protocol?
    1 Antwort
    1. This product has a working volume of 1.5 mL per well and a culture area of 3.14 cm2. The membrane has a pore density of <0.85 x 108 pores/cm2.
      Hilfreich?