Wichtige Dokumente
T6700
TRAM-34
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
InChIKey
KBFUQFVFYYBHBT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?