Merck
T5441
Sigma-Aldrich
TAPS sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
Synonym(e):
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16NNaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin and bioburden, tested
≤1% water
Nützlicher pH-Bereich
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
Löslichkeit
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Fremdaktivität
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES String
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)