Fortfahren mit
C2885
CHES
≥99.0% (titration)
Synonym(e):
2-(Cyclohexylamino)-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
104,00 €
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
307,00 €
250 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
695,00 €
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
1.620,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.29
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-115-6
Beilstein/REAXYS Number:
2967601
MDL number:
104,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
useful pH range
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubility
water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
General description
CHES (N-Cyclohexyl-2-aminoethansulfonsäure) gilt aufgrund ihrer selbstpuffernden und biokompatiblen Eigenschaften als Good′s Puffer. Sie wird bei der Proteinstabilisierung eingesetzt und geht keine Wechselwirkung mit Metallen ein.
Application
CHES wurde verwendet:
  • als Puffer im Mannanase-Aktivitätsassay antarktischer Pilzisolate
  • als Puffer für den DNA-Aufschluss und die Markierung von 2′-deoxyadenosin 3′-monophosphat
  • als Komponente von Extraktionspuffer nach Wilson und Horne zur Charakterisierung von Rattenplasmaenzymen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
29311C8210850524P
CHEMS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850524P
CHEMS
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHES
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?