T2327
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Synonym(e):
Kunitz Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Biologische Quelle
Glycine max (soybean)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a standard protein to measure the amount of endogenous trypsin inhibitor present in midgut lysate (M1) of Riptortus pedestris
- as a standard to compare the trypsin inhibitory activity of the purified protein
- to monitor the trypsin inhibitory activity by fractionating in MonoS cation exchange chromatography
- as an trypsin inhibitor
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..