T6414
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean)
solution, sterile-filtered, suitable for, suitable for cell culture
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Glycine max (soybean)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Mol-Gew.
20,100 Da
Konzentration
10 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Eignung
suitable for
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Glycine max (soybean) ... KTI3(547831)
Anwendung
Trypsininhibitor aus Glycine max (Sojabohne) wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
- Filtration und Impfen von dispergierten Azini
- Relative Quantifizierung von Phospho-Tau und Immunblottinganalyse
- Subklonen und Umwandlung von VIL-4- und IL-4-cDNA sowie Proteinexpression und -aufreinigung (Trypsin-Inhibitor aus Glycine max wird als Positivkontrolle verwendet).
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Technical information for working with human bronchial epithelial cell line including thawing, subculturing and cryopreservation.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..