Merck
T1642
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Synonym(e):
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)