T0376
Thymin
≥99%
Synonym(e):
2,4-Dihydroxy-5-methyl-pyrimidin, 5-Methyl-uracil
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
~320 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Tymp(72962)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable