Merck
223441
Sigma-Aldrich
Natriumhydrid
greener alternative
dry, 90%
Synonym(e):
Sodium monohydride
About This Item
Lineare Formel:
NaH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
eCl@ss:
38100205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
800 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Na]
InChI
1S/Na.H
InChIKey
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllt. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Natriumhydrid (trocken) (NaH) kann für zahlreiche Anwendungen genutzt werden, unter anderem:
  • Herstellung von Natriumaluminiumhydrid (NaAlH4) zur Verwendung als Wasserstoff-Speichermaterial
  • Base und Reduktionsmittel für die Deprotonation von Alkoholen, Phenolen, Amiden, Ketonen und verschiedenen funktionellen Gruppen
  • Hydriddonor zur Verwendung in zahlreichen Reaktionen wie Nitrilen, Amiden und Iminen
  • potenziell für die Speicherung von thermischer Energie
Direkte Interkalation in C60 führt zum supraleitenden Material (NaH)4C60.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
365.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
185 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Julianne E Bird et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(8), 4617-4625 (2020-02-14)
The thermal conductivity, thermal diffusivity and heat capacity of materials are all vital properties in the determination of the efficiency of a thermal system. However, the thermal transport properties of heat storage materials are not consistent across previous studies, and
Hydride Reduction by a Sodium Hydride-Iodide Composite
Too PC, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(11), 3719-3723 (2016)
Kobra Zavar Mousavi et al.
Mikrochimica acta, 186(4), 239-239 (2019-03-15)
The authors describe the preparation of two kinds of periodic mesoporous organosilicas (PMOs). The first kind is monofunctional and has a bridged alkyl imidazolium framework (PMO-IL). The other is a two-dimensional (2D) hexagonal bifunctional periodic mesoporous organosilica (BFPMO) with bridged
Louise Stjern et al.
International journal of pharmaceutics, 531(2), 595-605 (2017-05-31)
Cyclodextrins (CDs) and mesoporous silica particles (MSPs) have been combined as composite carriers for controlled antibiotic release. CDs were employed as "gatekeeper" agents and grafted onto MSPs to retain drug molecules inside the MSP carrier. A variety of CDs (unfunctionalized
Complications from dual roles of sodium hydride as a base and as a reducing agent
Hesek D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(6), 2567-2570 (2009)