Wichtige Dokumente
T1394
Trifluormethansulfonsäure
Synonym(e):
Triflic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 25 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
Dichte
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChIKey
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?