Merck
158534
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäure
reagent grade, 98%
Synonym(e):
TFMSA
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.08
Beilstein:
1812100
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
Dichte
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChIKey
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trifluormethansulfonsäure ist die stärkste monoprotische organische Säure. Sie wird synthetisiert mittels Oxidierung von Bis(trifluormethylthio)quecksilber mit Wasserstoffperoxid in wässriger Lösung. In basischen Lösungsmitteln wie Dimethylsulfoxid, Dimethylacetamid und Dimethylformamid kommt es zu einer vollständigen Dissoziation. Die Dissoziation in nicht-wässrigen Lösungsmitteln wurde mittels Konduktometrie untersucht. Wenn Trifluormethansulfonsäure mit HNO3 gemischt wird, bildet sich Nitronium-trifluormethansulfonat, ein ausgezeichnetes Nitrierungsmittel.
Anwendung
Deglykosylierungsmittel
Trifluormethansulfonsäure ist ein vielseitiges Reagens und wurde in den folgenden Studien als Katalysator eingesetzt:
  • Friedel-Crafts-Acylierung von aromatischen Verbindungen mit Methylbenzoat.
  • Additionsreaktion von Dialkyldisulfiden an terminale Alkyne.
  • Synthese eines einzelnen Cyclotetrasiloxans mit Propylammonium-trifluormethansulfonat- und Methyl-Seitenkettengruppen (Am-CyTS).
  • Herstellung der Startreagenzien für die Synthese von fluorierten 2,5-substituierten 1-Ethyl-1H-benzimidazol-Derivaten.
  • Synthese von Aryltriflaten, Lactonisierung von Alkensäuren und Bildung von E-Alkenen.
Trifluormethansulfonsäure kann zur Initiierung der kationischen Polymerisierung von Styrol, Hexamethylcyclotrisiloxan und L,L-dilactid verwendet werden.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cationic polymerization of hexamethylcyclotrisiloxane by trifluoromethanesulfonic acid and its derivatives, 2. Reaction involving activated trifluoromethylsulfonates.
Toskas G, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 196(9), 2715-2735 (1995)
Tetrahedron, 49, 5351-5351 (1993)
Determination of the rate constants of the elementary steps in the cationic polymerization of styrene by trifluoromethanesulfonic acid.
Kunitake T and Takarabe K.
Macromolecules, 12(6), 1061-1067 (1979)
Tetrahedron, 49, 7119-7119 (1993)
Shota Kinoshita et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(15), 5061-5065 (2015-04-01)
In this study, a single cyclic tetrasiloxane containing propylammonium trifluoromethanesulfonate and methyl side-chain groups (Am-CyTS) was selectively prepared by the hydrolytic condensation of 3-aminopropyldiethoxymethylsilane using aqueous superacid trifluoromethanesulfonic acid. The (1)H NMR spectrum of Am-CyTS in D2O exhibited a single
Artikel
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.