Merck
48622
Supelco
Chlormethan -Lösung
200 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
50.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
200 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chlormethan ist einer der am häufigsten vorkommenden Halogenkohlenstoffe in der Atmosphäre, das hauptsächlich aus natürlichen Quellen stammt.[1] Es kann durch eine Reaktion von Chlorgas und Methan unter Erwärmen oder Lichteinwirkung gebildet werden.[2]
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chloromethane and dichloromethane in the tropical Atlantic Ocean
Kolusu RS, et al.
Atmospheric Environment, 150, 417-424 (2017)
Organic Chemistry (2011)
Stéphane Vuilleumier et al.
Journal of bacteriology, 193(18), 5035-5036 (2011-08-27)
Hyphomicrobium sp. strain MC1 is an aerobic methylotroph originally isolated from industrial sewage. This prosthecate bacterium was the first strain reported to grow with chloromethane as the sole carbon and energy source. Its genome, consisting of a single 4.76-Mb chromosome
Barbara Sherwood Lollar et al.
Environmental science & technology, 44(19), 7498-7503 (2010-09-14)
While compound specific isotope analysis (CSIA) has been used extensively to investigate remediation of chlorinated ethenes, to date considerably less information is available on its applicability to chlorinated ethanes. In this study, biodegradation of 1,1,1-trichloroethane (1,1,1-TCA) and 1,1-dichloroethane (1,1-DCA) was
Francesca Bleken et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(27), 7391-7397 (2010-06-19)
The methylation of ethene by methyl chloride and methanol in the microporous materials SAPO-34 and SSZ-13 has been studied using different periodic atomistic modeling approaches based on density functional theory. The RPBE functional, which earlier has been used successfully in
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?