SRP8044
CD40L, Soluble human
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in CHO cells
Markierung
FLAG® tagged
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
35-40 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CD40LG(959)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?