SRP6362
IL13RA2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CD213A2, CT19, IL-13R, IL13BP, Interleukin-13 receptor subunit alpha-2 precursor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
39.5 kDa (340 aa, 27-343 aa + His Tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... IL13RA2(3598)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)