This product is tested for suitability as a 6.5 kDa molecular weight marker. The activity of the material is not determined. See the link below to review other Aprotinin products that may more suitable:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/aprotininfrombovinelung6511449087701
Wichtige Dokumente
A3886
Aprotinin
powder
Synonym(e):
BPTI, Boviner pankreatischer Trypsin-Inhibitor, Trasylol, Trypsin-Inhibitor (basisch, pankreatisch)
Größe auswählen
181,00 €
Größe auswählen
About This Item
181,00 €
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Aprotinin aus Rinderlunge,
Biologische Quelle
bovine lung
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
~6,500
Verpackung
vial of 15 mg
Löslichkeit
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChIKey
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
cow ... PTI(404172)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Could I please learn A3886, Aprotinin value in TIU/mg
1 Antwort-
Hilfreich?