Merck
SRP3058
Sigma-Aldrich
IFN-γ human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
Immun-Interferon, MAF, T-Zell-Interferon, Typ-II-Interferon
Größe auswählen
100 μG
416,00 €
416,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
416,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
416,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
5.0-10.0 ng/mL ED50
Mol-Gew.
16.7 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IFNG(3458)
Allgemeine Beschreibung
IFN-γ (Interferon γ) ist ein säurelabiles glykosyliertes Interferon, das von CD4- und CD8-T-Lymphozyten sowie von aktivierten NK-Zellen (natürlichen Killerzellen) produziert wird.[1][2][3] IFN-γ-Rezeptoren kommen in den meisten Immunzellen vor, die durch Verstärkung der Oberflächenexpression von MHC (Haupthistokompatibilitätskomplex)-Klasse-I-Proteinen auf die IFN-γ-Signalgebung reagieren. Dadurch wird die Präsentation von Antigenen der T-Helferzellen (CD4+-Zellen) gefördert.[4] Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 12q15 lokalisiert.[5] Humanes IFN-γ ist speziesspezifisch und nur in Menschen- und Primatenzellen biologisch aktiv. Rekombinantes humanes IFN-γ ist ein Protein mit einem Molekulargewicht von 16,7 kDa und 143 Aminosäureresten.
Anwendung
Humanes IFN-γ (Interferon γ) wird zur Erzeugung von inflammatorischen M1-Zellen aus der humanen monozytischen Zelllinie THP1 verwendet.[6][7]
Biochem./physiol. Wirkung
Die IFN-γ (Interferon γ)-Signalgebung in antigenpräsentierenden Zellen und antigenerkennenden B- und T-Lymphozyten reguliert die antigenspezifischen Phasen der Immunantwort.[8][9] Sie kann die Generierung von antiinflammatorischen Zytokinen unterdrücken und die Sekretion von proinflammatorischen Zytokinen verbessern.[10] Des Weiteren stimuliert IFN-γ eine Reihe von Funktionen lymphoider Zellen, darunter die antimikrobielle und antitumorale Immunantwort von Makrophagen, NK-Zellen (natürlichen Killerzellen) und Neutrophilen.[11][12] Es ist verantwortlich für die Tumorabwehr und kann Tumorzellen mittels Autophagie oder Apoptose abtöten.[3] IFN-γ ist auch an der Pathogenese von Hepatitis-E-Virus-Erkrankungen beteiligt.[13]
Sequenz
MQDPYVKEAE NLKKYFNAGH SDVADNGTLF LGILKNWKEE SDRKIMQSQI VSFYFKLFKN FKDDQSIQKS VETIKEDMNV KFFNSNKKKR DDFEKLTNYS VTDLNVQRKA IHELIQVMAE LSPAAKTGKR KRSQMLFQGR RASQ
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 10 mM Natriumphosphat, pH 7,4.
Rekonstituierung
Das Fläschchen vor dem Öffnen zentrifugieren. In Wasser auf eine Konzentration von 1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Diese Lösung kann bei 2 bis 8 °C bis zu 1 Woche aufbewahrt werden. Zur langfristigen Aufbewahrung wird empfohlen, die Lösung mit einem Puffer mit einem Stabilisator (z. B. 0,1 % BSA) weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C bis -80 °C aufzubewahren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
CD133+ liver cancer stem cells resist interferon-gamma-induced autophagy.
Li J
BMC Cancer, 16, 15-15 (2016)
Perturbation of the T-cell repertoire in patients with unstable angina.
Liuzzo G
Circulation, 100, 2135-2139 (1999)
Distinct effects of T-bet in TH1 lineage commitment and IFN-gamma production in CD4 and CD8 T cells.
Szabo SJ
Science, 295, 338-342 (2002)
MIP-1alpha, MIP-1beta, RANTES, and ATAC/lymphotactin function together with IFN-gamma as type 1 cytokines.
Dorner BG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99, 6181-6186 (2002)
Dynamic regulation of IFN-gamma signaling in antigen-specific CD8+ T cells responding to infection.
Haring JS
Journal of Immunology, 174, 6791-6802 (2005)
Artikel
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Fragen
  1. I would like to know the International units for IFN-G (Cat no: SRP3058)
    1 Antwort
    1. The international unit value for Human IFN-gamma SRP3058 is 1.94 IU/ng of protein.
      Hilfreich?