SRP6156
BMP-4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
BMP-2B, Bone morphogenetic protein 2B, Bone morphogenetic protein 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
2-10 ng/mL
Mol-Gew.
34 kDa (homodimer, glycosylated.)
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<1 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BMP4(652)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com