Wichtige Dokumente
H4916
BMP4, human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonym(e):
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4
Größe auswählen
404,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
404,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤10 ng/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
dimer 34 kDa (glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
pkg of 1000 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<1 EU/μg Endotoxin level
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BMP4(652)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Cellular responses to BMP-4 are mediated by the formation of hetero-oligomeric complexes of type I and type II serine/threonine kinase receptors, which play significant roles in BMP binding and signaling. Two BMP type I receptors and one BMP type II receptor have been identified. Both BMP type I receptors bind BMP-4 with high-affinity in the absence of BMP receptor type II.
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Inhibitor
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?