Wichtige Dokumente
11040596001
Roche
Interferon-γ, human (hIFN-γ)
from human, 95% (SDS-PAGE), solution, >2 x 10^7 U/mg
Synonym(e):
SYBR, qPCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Beschreibung
recombinant (E. coli)
Assay
95% (SDS-PAGE)
Form
solution
Wirksamkeit
<0.05 ng/mL EC50
Spezifische Aktivität
>2 x 10^7 U/mg
Mol-Gew.
16,700 Da
Verpackung
pkg of 100,000 U (5 μg, 1 ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IFNG(3458)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Endotoxingehalt: <0,1 EU/μg (LAL-Test), <10 EU/ml (LAL-Test)
Hinweis: 1 EU entspricht 0,1 ng
Sequenz
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Stabilität in Kultur: In Kulturmedium liegt für mindestens 18 Stunden eine Aktivität vor.
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?