Further dilution in PBS with 10% FBS is a suitable option. Storing the solution with a stabilizer is recommended. As FBS contains BSA, this would be a suitable stabilizer. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Store in working aliquots at -20°C to -80°C.
SRP3093
IL-4 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
B cell stimulating factor (BSF-1), BCDF, BCGF
Größe auswählen
416,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
416,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
≤0.2 ng/mL ED50
Mol-Gew.
14.9 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
off-white to yellow
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL4(3565)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
After the initial reconstitution in water, can this be diluted in PBS with 10% FBS?
1 Antwort-
Hilfreich?