Merck
SRP0722
Sigma-Aldrich
KRAS (Mature Form), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Größe auswählen
10 μG
239,00 €
239,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
239,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
239,00 €
Check Cart for Availability
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
70-95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Spezifische Aktivität
2.0-3.5 nmol/min·mg (GTPase-Glo)
Mol-Gew.
~23 kDa
Konzentration
0.1 μg/μL
Hinterlegungsnummer
NM_033360
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... KRAS(3845)
Anwendung
Useful for enzyme assay and Western blot.
Biochem./physiol. Wirkung
Recombinant human KRAS (2-186) was expressed in E.coli cells using an N-terminal His tag. The RAS gene superfamily encodes a group of closely related 21,000 dalton (p21) proteins with special affinity for guanine nucleotides (GTP). RAS and several other cellular proteins with similar biochemical properties are collectively known as G-proteins and they play key roles in a wide variety of cellular activities, including cell growth, differentiation, secretion, and protein trafficking (1). There are three forms of RAS gene in cells termed H-RAS, N-RAS, and K-RAS. RAS proteins play a direct causal role in human cancer and in other diseases. Mutant H-RAS, N-RAS, and K-RAS occur in varying frequencies in different tumor types (2). Other members of the RAS superfamily may also contribute to cancer.
Rekonstituierung
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Lagerung und Haltbarkeit
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Rechtliche Hinweise
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)