SAB2108685
Anti-KRAS Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti- K-RAS2A, Anti- K-RAS2B, Anti- K-RAS4A, Anti- K-RAS4B, Anti-C-K-RAS
Größe auswählen
590,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
590,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-KRAS, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
mouse, horse, rabbit, guinea pig, rat, yeast, dog, bovine, human
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_033360
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRAS(3845)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)