Wichtige Dokumente
SRP0290
Cathepsin F Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CATSF, CLN13
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥18 pmol/min-μg
Mol-Gew.
53 kDa
Methode(n)
activity assay: suitable
Löslichkeit
soluble
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CTSF(8722)
Allgemeine Beschreibung
Human cathepsin F (GenBank Accession No. NM_003793), CD33 signal peptide(amino acids 1-16) + cathepsin S (amino acids 20-end), with C-terminal HIS tag, MW = 53 kDa (more than 58 kDa after post-modification), expressed in FreeStyle 293-F cells.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)