Merck
SRE0029
Sigma-Aldrich
Cardiolipin-Lösung aus Rinderherz
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonym(e):
Cardiolipin -Lösung aus Rinderherz
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
bovine heart
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (TLC)
Form
liquid
Konzentration
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Site of action of the local anesthetic tetracaine in a phosphatidylcholine bilayer with incorporated cardiolipin.: This paper examines how tetracaine interacts with phosphatidylcholine bilayers containing cardiolipin, which has implications for understanding local anesthetic mechanisms (Shibata et al., 1995).
Biochem./physiol. Wirkung
Cardiolipin ist ein mitochondriales Phospholipid, das in niedrigen Konzentrationen in Säugetiergeweben vorzufinden ist. Es ist häufig eine Membrankomponente und kann die Zellanhaftung von Fibronektin, Vitronektin und Kollagen vom Typ I hemmen.
Physikalische Form
Approximately 5 mg/ml in ethanol.
Sonstige Hinweise
>80% polyunsaturated fatty acid content, primarily linoleic acid.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)